Learn More
Sal tetrasódica dihidratada del ácido etilendiaminotetraacético, TRC
Código de producto. 30378647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378647 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30378647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91831025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrasodium Edetate Dihydrate
CAS 10378-23-1
Fórmula molecular C10 H12 N2 O8 . 2 H2 O . 4 Na
Cantidad 25 g
Sinónimo Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hydrate (1:4:2) (ACI), Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, tetrasodium salt, dihydrate (8CI), Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrasodium salt, dihydrate (9CI), Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Tetrasodium Edetate Dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC tetrasodio;2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 416.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.04