Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, dihidrato de sal de tetrasodio, 99 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate |
| Punto de fusión | 300.0°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 102% (on dry substance) (Complexometry) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 500 g |
| Información de solubilidad | (16% in water) Clear solution |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.21 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.