Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, dihidrato de sal de tetrasodio, 99 %
Código de producto. 12675017 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12675017 100 g Frasco de plástico 100 g
12685017 500 g Frasco de plástico 500 g
12665017 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12675017 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 446081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.25€
    24.65€ / 100 g
    Ahorro 4.60€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10378-23-1 | C10H12N2Na4O8·2H2O | 416.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10378-23-1
Fórmula molecular C10H12N2Na4O8·2H2O
Peso molecular (g/mol) 416.21
Clave InChI DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
PubChem CID 131843362
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético; sodio; dihidrato
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate
Punto de fusión 300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 102% (on dry substance) (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Información de solubilidad (16% in water) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.21
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.