Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic Acid |
| CAS | 6381-92-6 |
| Fórmula molecular | C10H18N2Na2O10 |
| Número MDL | MFCD00150037,MFCD00003541 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs |
| Clave InChI | OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 372.24 |
| Mostrar más |