Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, Honeywell Fluka™
Product Code. 15600690 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Unit Size:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15600690 500 g 500 g
15690680 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15600690 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 03610500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
para complexometría, ≥ 99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic Acid
Residuos de ignición ≤0.1% (as SO4)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Cantidad 500 g
Beilstein 1716295
Información de solubilidad Soluble in water (0.4g/L at 20°C)
Nombre IUPAC ácido 2-({2-[bis(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.24g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid