Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilenodiaminotetraacético, trihidrato de sal sódica férrica, 98 %, puro
Código de producto. 10287320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10287320 1 kg 1 Kg
10175750 250 g 250 g
10677554 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10287320 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 304680010
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido etilendiaminotetraacético, trihidrato de sal sódica férrica, 98 %, C10H12FeN2NaO8.3H2O, número CAS-18154-32-, ironedetato de sodio, sal sódica férrica edta, calmosina, feredetato de sodio, sal sódica de hierro iii edta, sequestrene nafe, sodio férrico edta, ferisan, hierro sódico edta, sytron, 1 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18154-32-0
Fórmula molecular C10H12FeN2NaO8·3H2O
Peso molecular (g/mol) 421.1
Número MDL MFCD00798117
Clave InChI MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
PubChem CID 27461
ChEBI CHEBI:78292
Nombre IUPAC sodio; 2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; hierro(3+)
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate
Nombre de nota 98%
Color Marrón amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15,4058
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Polvo