Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, Grado de electroforesis, 99,4+%
Código de producto. 15450457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450457 100 g 100 g
15460457 500 g 500 g
15470457 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450457 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65585.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.06€
    29.65€ / 100 g
    Ahorro 6.41€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid
Punto de fusión ∽245°C (decomposition)
Color Blanco
Densidad 0.68
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Cantidad 100 g
Beilstein 1716295
Índice Merck 143517
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.24
Porcentaje de pureza ≥99.4%
Grado Electroforesis
Forma física Polvo