Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, grado de electroforesis, 500 g, MP Biomedicals
Código de producto. 11451562 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11451562 500 g
1 options
Código de producto. 11451562 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04800682
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
60-00-4 (EDTA) Pureza: ≥ 99,5% Metales pesados (como Pb): << 10 ppm de hierro (Fe): << 10 ppm de cenizas sulfatadas: << 0,1%
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Número MDL MFCD00003541
Cantidad 500 g
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-({2-[bis(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acético
Peso molecular (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.