Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, grado de electroforesis, 1 kg, MP Biomedicals
Código de producto. 11461562 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461562 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11461562 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04800683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    190.05€ / 1 Kg
    Ahorro 9.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
60-00-4 (EDTA) Pureza: ≥ 99,5% Metales pesados (como Pb): << 10 ppm de hierro (Fe): << 10 ppm de cenizas sulfatadas: << 0,1%
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Número MDL MFCD00003541
Cantidad 1 kg
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-({2-[bis(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acético
Peso molecular (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine Tetraacetic Acid