Learn More
Tetrahidrato de sal disódica de cinc y ácido etilendiaminotetraacético, Honeywell™
Código de producto. 15664280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15664280 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15664280 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 34553100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
para complexometría, ≥ 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt tetrahydrate
CAS 176736-49-5
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C10H20N2Na2O12Zn
Fórmula lineal (NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Zn · 4H2O
Número MDL MFCD00151728
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo disodium zinc ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate, edta-na2zn, ethylenediaminetetraacetic acid disodiu&, zinc 2+ disodium ion 4-edta tetrahydrate, ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt tetrahydrate
Clave InChI ZEVLVCFKKCNROJ-UHFFFAOYSA-J
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Zn+2]
Nombre IUPAC disodio; cinc;2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 471.632
PubChem CID 53393534
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.64g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%