Learn More
Ácido etilendediaminático tetraacético Sal Sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disodium Edetate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.0546 |
| Porcentaje de pureza | >95% |