Learn More
Solución de sal de disodio EDTA con complejo de cinc añadido (solución B), solución de 1 ml = 1 grado de dureza alemán en 100 ml de agua, para complexometría, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15614260 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Envase:
Cubitainer
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15614260 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15664260 6 x 500 mL Poly Bottle paquete de 6
15644260 5 L Cubitainer 5 litros
15634260 5 L Poly Bottle 5 litros
15654260 6 x 1 L Poly Bottle paquete de 6
15604260 10 L Cubitainer 10 litros
15694250 10 L Poly Bottle 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15614260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 345441L
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de 1 ml = 1 grado de dureza alemán en 100 ml de agua, para complexometría
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution with zinc complex added (solution B)
CAS 7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5
% máx. CAS 0.7, 0.02
Fórmula molecular Cl2Zn
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Zn++]
Nombre IUPAC Dicloruro de cinc(2+)
Peso molecular (g/mol) 136.28
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 1 L