Learn More
Solución de sal disódica de ácido tetraacético de etilendediamina, 0,2M, Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Fórmula lineal | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| Nombre IUPAC | disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336,21g/mol |
| Envase | Cubitainer |
| Cantidad | 5 L |