Learn More
Sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético, solución 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10558230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10558230 1 L Frasco de plástico HDPE 1 LT
1 options
Código de producto. 10558230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/3700/15
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
1 l, frasco de plástico de HDPE
Listo para su uso, para el análisis volumétrico, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 139-33-3
Color Incolora
Envase Frasco de plástico HDPE
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Cantidad 1 L
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
Peso molecular (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Forma física Líquido