Learn More
Solución de sal disódica de ácido etilendediaminetetraacético, 0,01M, Solstice
Descripción
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 500 mL |
| Fórmula lineal | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3822669 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336,21g/mol |