Learn More
Solución de sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético, 0,01 M, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15674930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15674930 1 L 1 litro
15684930 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15674930 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 353221L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 0,01 M de EDTA-Na2, para complexometría
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-33-3
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Peso molecular (g/mol) 336.21
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nombre IUPAC disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Cantidad 1 L
Fórmula lineal [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.21g/mol