Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, solución salina de disodio 0,01 M (0,02 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10764181 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Botella de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10764181 2.5 L Botella de plástico HDPE 2.50 LT
10010190 1 L Botella de plástico HDPE 1 LT
11452714 10 L Bolsa en caja 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10764181 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/3720/17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 139-33-3 | Fórmula molecular: C10H14N2Na2O8 | Peso molecular: 336,21 g/mol
Solución de sal disódica de ácido tetraacético etilendediamina 0,01M (0,02N), NIST solución estándar lista para su uso, para análisis volumétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-33-3
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Peso molecular (g/mol) 336.21
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nombre IUPAC disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Envase Botella de plástico HDPE