Learn More
Solución de sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético de 0,01 M (0,02 N), concentrado estándar de NIST, para el análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10059981 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
1 AMP
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10059981 1 Ampule Ampolla 1 AMP
1 options
Código de producto. 10059981 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/3720C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 139-33-3
Color Incolora
Envase Ampolla
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Cantidad 1 Ampule
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
Peso molecular (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Forma física Líquido