Learn More
EDTA sal disódica dihidratada, Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0,1% NTA (HPLC), para complejoometría, Solstice
Código de producto. 15604270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
50 g
500 g
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15604270 1 kg 1 Kg
15634270 50 g 50 g
15694260 100 g 100 g
15664270 6 x 50 g paquete de 6
15624270 500 g 500 g
15644270 6 x 100 g paquete de 6
15654270 6 x 1 kg paquete de 6
15614270 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15604270 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 345491KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    193.05€ / 1 Kg
    Ahorro 16.95€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Añadir a la cesta
Reag. Doctorado. euros, 99-101%, ≤ 0,1% NTA (HPLC), para complexometría
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 1 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Temperatura de inflamación > °100 >C (°212 F)
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 372,24 g/mol
Porcentaje de pureza 99 a 101%
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.