Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 252 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 4 hasta 6 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372,23g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304-EN CASO DE INHALACIÓN:.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA