Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10675102 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 GR
5 Kg
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675102 100 g Jarra para polvos de plástico 100 GR
10355410 250 g Jarra para polvos de plástico 250 GR
10706481 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10716481 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10154663 5 kg Barril de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10675102 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0650/48
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL 150037
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dihidrato de disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 252°C
Color Blanco
pH 4 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.23g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304-EN CASO DE INHALACIÓN:.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA