Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica dihidrato, ACS, 99,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347638 100 g 100 g
11337638 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033312.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate is used as a chelator of divalent cations. It inhibits enzymes such as metalloproteases that require divalent cations for activity. It is also used in chelation therapy. It acts as a sequestering agent in shampoos, cleaners and other personal care products and serves as an anticoagulant for blood samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Punto de fusión 248°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3900609
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.24 (336.22 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Grado ACS
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid disodiumsalt dihydrate