Learn More
Sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético, dihidrato, ≥ 99 %, grado de reactivo para biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496531 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496531 50 g -
11406541 100 g -
11416541 250 g -
11426541 500 g 500 g
11436541 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11496531 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219482250
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 50 g
Nombre IUPAC Dihidrato de disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.2
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Crystalline Powder