Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica dihidrato, +99 %, para biología molecular, libre de ADNasa, ARNasa y proteasa
Código de producto. 10339513 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10339513 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10524151 100 g Frasco de plástico 100 GR
11329886 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10339513 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327200025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación para biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Absorbancia (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.2 max. at 260nm
Punto de fusión 252.0°C
Color Blanco
pH 4 to 5 (5% soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 153565
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol (95%),insoluble in chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.23
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Biología molecular
Materia insoluble 0.005% max
Forma física Sólido cristalino