Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilenodiaminotetraacético, dihidrato de sal disódica, 99+ %, para análisis
Código de producto. 10706351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
5 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10706351 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10031660 100 g Frasco de plástico 100 g
10416790 500 g Frasco de plástico 500 g
10524634 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10706351 Proveedor Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 147850010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    168.65€ / 1 Kg
    Ahorro 18.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Tampón biológico, reactivo de quelación/complexación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico, reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Punto de fusión 252.0°C
Color Blanco
pH 4.0 to 6.0 (1% soln. at 20°C)
Pérdida por secado 11.4% max. (200°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 101% (On dry substance)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 3565
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol (95%),insoluble in chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.23
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Análisis
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement