Learn More
Concentrado de sal disódica EDTA con complejo de zinc añadido (solución B), para solución estándar de 1L, para complejoometría, Solstice
Código de producto. 15635200 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
6 x 1 c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15635200 1 unidad cada uno
15645200 6 x 1 c/u paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15635200 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 380561EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.05€
    61.81€ / paquete de 1
    Ahorro 5.24€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-05-2027
Añadir a la cesta
para solución estándar de 1 l, 1 ml de solución = 1 grado de dureza alemán en 100 ml de agua, para complexometría
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-33-3 , 14025-21-9 , 64-02-8
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Peso molecular (g/mol) 336.21
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nombre IUPAC disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate with zinc complex added (solution B)
% máx. CAS 15.84, 1.19, 6.41
Forma física Liquid
Cantidad 1 unidad
Número UN NONH for all modes of transport