Learn More
Solución estandarizada de ácido etilendiaminotetraacético, 0,115 N (0,0575 M), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt |
| Nombre de nota | Standardized Solution |
| Concentración | 0.115N (0.0575M) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 1 L |
| Forma física | Líquido |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.22 |