Learn More
Hidrato de sal magnésica de disodio de ácido etilenodiaminetraacético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352667 25 g 25 g
11362667 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11857.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358.50 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as chelating agents over a broad pH range in aqueous systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal magnésica de disodio de ácido etilenodiaminetraacético es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos. Se usa como agente quelante en un amplio intervalo de pH en sistemas acuosos.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en líquidos ácidos y orgánicos
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194491-32-2
Fórmula molecular C10H12MgN2Na2O8
Peso molecular (g/mol) 358.50
Número MDL MFCD00078217
Clave InChI AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo unii-ndt563s5vz, edta magnesium disodium, magnesium disodium edta, ndt563s5vz, magnesium disodium ethylenediaminetetraacetate, edta magnesium disodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid magnesium disodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate, magnesium sodium ethylenediaminetetraacetate
PubChem CID 161064
Nombre IUPAC magnesio; disodio; acetato de 2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]ethil-(carboxilatometil)amino]
SMILES [Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in acid and organic liquids
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.50 (Anhydrous)