Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal de magnesio disódica hidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15791749 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize':
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
15791749 25 g 25 g
15701759 100 g 100 g
15711759 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15791749 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 457930250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 194491-32-2
Número MDL MFCD00078217
Clave InChI AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC magnesium(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate
SMILES [Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 % min. (on dry substance)
Fórmula molecular C10H12MgN2Na2O8
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Peso molecular (g/mol) 358.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.5