Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal dipotásica, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10736671 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10736671 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10736671 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0600/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 272°C
CAS 25102-12-9
Color Blanco
pH 4.0 to 5.0
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C10H18K2N2O10
Número MDL 150036
Clave InChI JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC dipotasio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato, dihidrato
Peso molecular (g/mol) 404.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.46g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.