Learn More
Dihidrato de sal dipotásica de ácido etilendiaminotetraacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362657 500 g 500 g
11352657 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11842.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25102-12-9 | C10H18K2N2O10 | 404.455 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate is used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals. It is involved in the study of chelators, biochemicals and reagents as well as in the study of the three dimensional hierarchy structures from self-assembly of quantum dots. It also acts as a catalyst by partially removing thiol stabilizers from the nanoparticle surface to induce the stabilization reaction of CdTe nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de sal dipotásica de ácido etilenodiaminetraacético se utiliza para eliminar la inhibición de las reacciones catalizadas por enzimas debido a trazas de metales pesados. Participa en el estudio de queladores, bioquímicos y reactivos, así como en el estudio de las estructuras jerárquicas tridimensionales a partir del autoensamblaje de puntos cuánticos. También actúa como catalizador eliminando parcialmente los estabilizadores de tiol de la superficie de nanopartículas para inducir la reacción de estabilización de las nanopartículas de CdTe.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25102-12-9
Fórmula molecular C10H18K2N2O10
Peso molecular (g/mol) 404.455
Número MDL MFCD00150036
Clave InChI JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
PubChem CID 53486451
Nombre IUPAC dipotasio;2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate
Punto de fusión ∽272°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,3517
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.46 (368.43 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%