Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilenodiaminatetraacético, dihidrato de sal dipotásica, 99 %, extra puro
Código de producto. 10687424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687424 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10676792 100 g Frasco de plástico 100 g
10175170 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687424 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 209740025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25102-12-9 | C10H14K2N2O8·2H2O | 404.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25102-12-9
Fórmula molecular C10H14K2N2O8·2H2O
Peso molecular (g/mol) 404.46
Número MDL MFCD00150036
Clave InChI JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
PubChem CID 53486451
Nombre IUPAC dipotasio;2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 272.0°C
Color Blanco
pH 4 to 5 (5% soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal KO2CCH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2K)CH2CO2H
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 14, 3517
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.46
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.