Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilenodiaminatetraacético, dihidrato de sal dipotásica, 99 %, extra puro
Código de producto. 10676792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676792 100 g Frasco de plástico 100 g
10175170 500 g Frasco de plástico 500 GR
10687424 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676792 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 209741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.40€
    48.65€ / 100 g
    Ahorro 4.75€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25102-12-9 | C10H14K2N2O8·2H2O | 404.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25102-12-9
Fórmula molecular C10H14K2N2O8·2H2O
Peso molecular (g/mol) 404.46
Número MDL MFCD00150036
Clave InChI JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
PubChem CID 53486451
Nombre IUPAC dipotasio;2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 272.0°C
Color Blanco
pH 4 to 5 (5% soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal KO2CCH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2K)CH2CO2H
Cantidad 100 g
Índice Merck 14, 3517
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.46
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.