Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, sal de magnesio dipotásica dihidrato, 97 %
Código de producto. 15716395 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15716395 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15716395 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 457945000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    120.65€ / 500 g
    Ahorro 23.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 15708-48-2 | C10H12K2MgN2O8 | 390.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15708-48-2
Fórmula molecular C10H12K2MgN2O8
Peso molecular (g/mol) 390.71
Clave InChI MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC magnesio(2+) dipotasio 2-({2-[bis(carboxilatometil)amino]etil}(carboxilatometil)amino)acetato
SMILES [Mg++].[K+].[K+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt dihydrate
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 104.0 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.74