Learn More
Sal diamónica hidratada de ácido etilendiaminotetraacético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478146 100 g 100 g
11468146 25 g 25 g
11488146 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478146 Proveedor GC Internal (Alfa Aesar) N.º de proveedor A15286.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20824-56-0 | C10H24N4O9 | 344.321 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20824-56-0
Fórmula molecular C10H24N4O9
Peso molecular (g/mol) 344.321
Número MDL MFCD00150463
Clave InChI WRSUMHYBOYWMTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate, edetic acid diamine hydrate, diazanium,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxylatome, ammonium 2,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate hydrate
PubChem CID 71311375
Nombre IUPAC azano; ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético; hidrato
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.N.N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Cantidad 100 g
Beilstein 7785165
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.31 (Anhydrous)