Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal de diamonio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10315510 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
10315510 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10315510 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0500/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 215°C
CAS 20824-56-0
Color Blanco
pH 4 to 5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C10H22N4O8
Número MDL 36454
Clave InChI KYQODXQIAJFKPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC diamonio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
Peso molecular (g/mol) 326.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.31g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo