Learn More
Ácido etilenodiaminatraacético, Dihidr. sal Di Na (Polvo cristalino/Electrofor.), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10522965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522965 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
10618973 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 10522965 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP1201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Para minimizar las impurezas de iones metálicos en los tampones de reacción
La sal disódica de EDTA es un agente quelante para iones metálicos y se utiliza ampliamente en biología molecular para minimizar las impurezas de iones metálicos en tampones de reacción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate
Información de descomposición >252 °C
Punto de fusión 252 °C
Color Blanco
pH Desde 4 hasta 6
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·2H2O
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 3565
Información de solubilidad 0,005% máximo de materia insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.23
Porcentaje de pureza ≥99,0%
Grado Electroforesis
Forma física Sólido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement