Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, dihidrato de sal Di K (polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10336363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336363 500 g Frasco de vidrio 500 g
1 options
Código de producto. 10336363 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP119500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La sal dipotásica de EDTA se utiliza en lugar de la sal disódica donde el sodio interferiría con la reacción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Dipotassium Salt Dihydrate
CAS 25102-12-9
Punto de fusión 272°C
Color Blanco
pH 4.0 to 5.0
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H18K2N2O10
Fórmula lineal (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)2·2H2O
Cantidad 500 g
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
Clave InChI JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio;2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 404.455
PubChem CID 53486451
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.47
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.