Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético-d16, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Edetic Acid (D16) |
| CAS | 203805-96-3 |
| Fórmula molecular | C10 D16 N2 O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | EDTA (D16) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2/hD4 |
| SMILES | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(=O)O[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(=O)O[2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-[[2-[bis(1,1-dideuterio-2-deuteriooxi-2-oxo-etil)amino]-1,1,2,2-tetradeuterio-etil]-(1,1-dideuterio-2-deuteriooxi-2-oxo-etil)amino]-2,2-dideuterio-acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 308.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1911 |