Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, reactivo de cultivo celular
Código de producto. 15460277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460277 500 g 500 g
15470277 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460277 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62948.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.28€
    78.65€ / 500 g
    Ahorro 19.63€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid solution can be used to study cell biology, molecular biology, bioactive small molecules, biochemicals, solutions and reagents, inorganic salts, chelators and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and EDTA solutions. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used in a study to help elucidate the role of antigen retrieval in immunostaining of ethanol-fixed smears. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has also been used in a study to assess the uptake and release of biotin-labeled fluorescein (b-FITC) as well as immobilization of biotin-labeled glucose oxidase (b-GOx) to the polyelectrolyte microcapsules with an avidin-poly(styrene sulfonate) (PSS) membrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución de ácido etilenodiaminetraacético se puede utilizar para estudiar biología celular, biología molecular, moléculas pequeñas bioactivas, productos bioquímicos, soluciones y reactivos, sales inorgánicas, quelantes y soluciones de ácido etilenodiaminetraacético (EDTA) y EDTA. La solución de ácido etilendiaminotetraacético se ha empleado en un estudio para ayudar a dilucidar el papel de la recuperación de antígenos en la inmunotinción de frotis fijados en etanol. La solución de ácido etilendiaminotetraacético también se ha utilizado en un estudio para evaluar la captación y la liberación de fluoresceína marcada con biotina (b-FITC), así como la inmovilización de la glucosa oxidasa marcada con biotina (b-GOx) a las microcápsulas de polielectrolito con una membrana avidin-poli(sulfonato de estireno) (PSS).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
No se ha probado para contaminantes de endotoxina o micoplasma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid
Punto de fusión ∽245°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Cantidad 500 g
Beilstein 1716295
Índice Merck 14,3517
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.24
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, Cell Culture Reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid