Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489562 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11489562 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10713.30
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El ácido etilenodiaminotetraacético se utiliza como agente de acomplejante para muchos cationes. Evita las impurezas de iones metálicos y se utiliza para eliminar el exceso de hierro del cuerpo. Actúa como agente secuestrante en productos cosméticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido etilenodiaminotetraacético se utiliza como agente de acomplejante para muchos cationes. Evita las impurezas de iones metálicos y se utiliza para eliminar el exceso de hierro del cuerpo. Actúa como un agente secuestrante en productos cosméticos.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio, carbonato de sodio, solución de amoníaco, ácido y disolventes orgánicos comunes. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estables. Incompatible con cobre, aleaciones de cobre, níquel, aluminio, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid
CAS 60-00-4
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Fórmula molecular C10H16N2O8
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Número MDL MFCD00003541
Cantidad 250 g
Beilstein 1716295
Índice Merck 14,3517
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene
Información de solubilidad Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble aq. soln..
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-({2-[bis(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acético
Peso molecular (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.24
Porcentaje de pureza 99%