Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
500 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479562 1000 g 1000 g
11408920 500 g 500 g
11499562 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479562 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10713.0B
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
El ácido etilenodiaminotetraacético se utiliza como agente de acomplejante para muchos cationes. Evita las impurezas de iones metálicos y se utiliza para eliminar el exceso de hierro del cuerpo. Actúa como agente secuestrante en productos cosméticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido etilenodiaminotetraacético se utiliza como agente de acomplejante para muchos cationes. Evita las impurezas de iones metálicos y se utiliza para eliminar el exceso de hierro del cuerpo. Actúa como un agente secuestrante en productos cosméticos.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio, carbonato de sodio, solución de amoníaco, ácido y disolventes orgánicos comunes. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estables. Incompatible con cobre, aleaciones de cobre, níquel, aluminio, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Cantidad 1000 g
Beilstein 1716295
Índice Merck 14,3517
Información de solubilidad Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.24
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid