Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilenodiaminotetraacético, 99 %, puro
Código de producto. 10704611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10704611 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10264960 250 g Frasco de plástico 250 g
11955331 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10704611 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 118430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.50€
    76.65€ / 1 Kg
    Ahorro 8.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid
Punto de fusión 220,0 °C
Color Blanco
pH ∼2 a 3 (solución SAT, solución acuosa)
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Cantidad 1 kg
Fieser 01,373
Índice Merck 15,3565
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C) - 2.2g/L (80°C). Other solubilities: insoluble in common organic solvents, insoluble in dilute ammonium hydroxide: 0.005% max
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.23
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.