Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, reactivo ACS, 99,5 %
Código de producto. 10035750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10035750 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
10617201 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10035750 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 409930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid
Información de descomposición >150°C
Punto de fusión 220.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >100°C
Residuos de ignición 0.2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4 to 100.6% (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Cantidad 5 kg
Fieser 01,373
Índice Merck 15, 3565
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C) - 2.2g/L (80°C). Other solubilities: insoluble in common organic solvents, insoluble in dilute ammonium hydroxide: 0.005% max
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.23
Presión de vapor 0.013hPa at 20°C
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.005% max. (in dilute NH4OH)
Forma física Polvo cristalino fino