Learn More
Ácido etilendiaminetraacético (solución de 0,5 M/pH 8,0), Fisher BioReagents
Código de producto. 10182903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
20 litros
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10182903 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
10306983 100 ml Frasco de polietileno 100 ML
10628203 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
10073074 20 L Poly CUBE 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10182903 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2482500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
EDTA se utiliza ampliamente en biología molecular para minimizar las impurezas de iones metálicos en tampones de reacción. Ideal para trabajos de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Color Incolora
Nombre de nota Solución de 0,5 M, pH 8,0 (para trabajo con ADN)
Fórmula lineal (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Concentración 0,475 a 0,525M
Índice Merck 15, 3565
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.25
Identificación Superar pruebas
Envase Frasco de polietileno
pH 8.0
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.