Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilenodiaminetraacético, solución acuosa de 0,5 M., pH 8
Código de producto. 15420267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420267 500 mL 500 ml
15410267 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420267 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62786.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04€
    84.65€ / 500 ml
    Ahorro 19.39€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid solution can be used to study cell biology, molecular biology, bioactive small molecules, biochemicals, solutions and reagents, inorganic salts, chelators and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and EDTA solutions. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used in a study to help elucidate the role of antigen retrieval in immunostaining of ethanol-fixed smears. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has also been used in a study to assess the uptake and release of biotin-labeled fluorescein (b-FITC) as well as immobilization of biotin-labeled glucose oxidase (b-GOx) to the polyelectrolyte microcapsules with an avidin-poly(styrene sulfonate) (PSS) membrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución de ácido etilenodiaminetraacético se puede utilizar para estudiar biología celular, biología molecular, moléculas pequeñas bioactivas, productos bioquímicos, soluciones y reactivos, sales inorgánicas, quelantes y soluciones de ácido etilenodiaminetraacético (EDTA) y EDTA. La solución de ácido etilendiaminotetraacético se ha empleado en un estudio para ayudar a dilucidar el papel de la recuperación de antígenos en la inmunotinción de frotis fijados en etanol. La solución de ácido etilendiaminotetraacético también se ha utilizado en un estudio para evaluar la captación y la liberación de fluoresceína marcada con biotina (b-FITC), así como la inmovilización de la glucosa oxidasa marcada con biotina (b-GOx) a las microcápsulas de polielectrolito con una membrana avidin-poli(sulfonato de estireno) (PSS).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid
Color Incolora
pH 8.0
Fórmula lineal (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solución acuosa de 0,5 M
Forma física Líquido