Learn More
Ácido etilendiaminotetra(metilenfosfónico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetra(methylenephosphonic acid) |
| CAS | 1429-50-1 |
| Fórmula molecular | C6H20N2O12P4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | P,P',P'',P'''-[1,2-Ethanediylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis[phosphonic Acid], EDPA, EDTMP, EDTPA, EDTPH, Chelating Agent 540, Ethylenedi(nitrilodimethylene)tetraphosphonic Acid, Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetra(methylphosphonic Acid), Ethylenediaminetetra(methylenephosphonic Acid), Ethylenediaminetetramethylenephosphonate, N,N,N',N'-Tetrakis(phosphonomethyl)ethylenediamine, [Ethylenebis(nitrilodimethylene)]tetraphosphonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H20N2O12P4/c9-21(10,11)3-7(4-22(12,13)14)1-2-8(5-23(15,16)17)6-24(18,19)20/h1-6H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20) |
| SMILES | OP(=O)(O)CN(CCN(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [2-[bis(fosfonometil)amino]etil-(fosfonometil)amino]metilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 436.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.9967 |