Descripción
- El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) es un quelante de calcio utilizado para eliminar la inhibición de las reacciones catalizadas por enzimas debido a trazas de metales pesados.
- Para su uso como anticoagulante, las sales disódicas o tripotásicas de EDTA son las más utilizadas.
- El EDTA previene la agregación plaquetaria y, por lo tanto, es el anticoagulante preferido para el recuento de plaquetas.
- El EDTA es un inhibidor de metaloproteasas y proteasas activadas por metales en una concentración efectiva de 1 a 10 μMETRO.
- Actúa como quelante del ion zinc en el sitio activo de las metaloproteasas, pero el EDTA también puede inhibir otras proteasas dependientes de iones metálicos, como las cisteína proteasas dependientes de calcio.
- El EDTA interfiere con los procesos biológicos que dependen de los metales.
- Es un componente de buffer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediamine Tetraacetic Acid |
| Color | Blanco |
| Densidad | 650 kg/m3 |
| Temperatura de inflamación | >de 100 °C |
| Cantidad | 500 g |
| Información de solubilidad | Soluble en agua. 1,0X10+6 mg/L (miscible) a 25 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.2 |
| Presión de vapor | 7,57X10-17 mm Hg a 25 °C |
| Porcentaje de pureza | ≥99,4% |
| Grado | Grado ACS |
| Mostrar más |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.