Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11472832 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11472832 100 g
11482832 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472832 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215252180
El ácido etilendiaminotetraacético, ACS, es un componente tampón y agente quelante de grado ACS.
  • El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) es un quelante de calcio utilizado para eliminar la inhibición de las reacciones catalizadas por enzimas debido a trazas de metales pesados.
  • Para su uso como anticoagulante, las sales disódicas o tripotásicas de EDTA son las más utilizadas.
  • El EDTA previene la agregación plaquetaria y, por lo tanto, es el anticoagulante preferido para el recuento de plaquetas.
  • El EDTA es un inhibidor de metaloproteasas y proteasas activadas por metales en una concentración efectiva de 1 a 10 μMETRO.
  • Actúa como quelante del ion zinc en el sitio activo de las metaloproteasas, pero el EDTA también puede inhibir otras proteasas dependientes de iones metálicos, como las cisteína proteasas dependientes de calcio.
  • El EDTA interfiere con los procesos biológicos que dependen de los metales.
  • Es un componente de buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC ácido 2-({2-[bis(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Color Blanco
Densidad 650 kg/m3
Temperatura de inflamación >100°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water. 1.0X10+6 mg/L (miscible) at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2
Presión de vapor 7.57X10-17 mm Hg at 25°C
Porcentaje de pureza ≥99.4%
Grado Grado ACS
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Agente quelante, componente tampón
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.