Learn More
Sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético dihidrato, 99,74%, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.2 |
| Porcentaje de pureza | 0.9974 |
| Grado | ACS |
| Forma física | Polvo |